Tisk…
Diphenylphosphine oxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 3580 CZK
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₂H₁₁OP
Bod varu: 105 °C/0,1mmHg
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002079
CAS číslo: 4559-70-0