DL-Prolin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350110-100G
OR350110-500G
APOSOR350110-100GEA
857
CZK
APOSOR350110-100G
APOSOR350110-500G
DL-Prolin 98%
DL-Prolin
Vzorec:
C₅H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005250 CAS číslo: 609-36-9 |