Tisk…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 2070 CZK
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008409
CAS číslo: 40615-36-9