Tisk…
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350102-25G
APOSOR350102-25GEA 4040 CZK
APOSOR350102-25G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5911 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052836
CAS číslo: 23082-50-0