Tisk…

5-Chloro-m-xylene 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR350094-5G OR350094-1G OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA 744 CZK
APOSOR350094-5G APOSOR350094-1G APOSOR350094-25G
5-Chloro-m-xylene 96%
5-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 187 °C
Hustota: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060273
CAS číslo: 556-97-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR