Tisk…
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 1820 CZK
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Vzorec: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,5324 g/mol
Bod tání: 194…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233957
CAS číslo: 4765-77-9