Tisk…
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-5GEA 2730 CZK
APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₁ClO₃S
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035557
CAS číslo: 87001-32-9
UN: 3261
ADR: 8,III