Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350054-1G
APOSOR350054-1GEA
1910
CZK
APOSOR350054-1G
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,1400 g/mol Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09038121 CAS číslo: 1668-84-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...