Tisk…
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350049-5G OR350049-1G
APOSOR350049-5GEA 1040 CZK
APOSOR350049-5G APOSOR350049-1G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152680
CAS číslo: 3813-52-3