Tisk…
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350043-1G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 787 CZK
APOSOR350043-1G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224,0500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374394
CAS číslo: 82827-09-6