Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350041-100G OR350041-25G
APOSOR350041-100GEA 2940 CZK
APOSOR350041-100G APOSOR350041-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Bod tání: 78…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063149
CAS číslo: 18942-49-9