Tisk…
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350037-1G OR350037-5G
APOSOR350037-1GEA 0 CZK
APOSOR350037-1G APOSOR350037-5G
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₈BNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697911
CAS číslo: 885693-20-9