6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350033-1G
OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA
2980
CZK
APOSOR350033-1G
APOSOR350033-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₅BrN₂O MW: 225.0400 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09864909 CAS číslo: 30384-96-4 |