Tisk…
Boc-L-tyrosine methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350024-100G OR350024-500G
APOSOR350024-100GEA 979 CZK
APOSOR350024-100G APOSOR350024-500G
Boc-L-tyrosine methyl ester
Boc-L-tyrosine methyl ester
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₅
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191181
CAS číslo: 4326-36-7