5-Acetyl-2-norbornene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350014-1G
OR350014-5G
APOSOR350014-1GEA
1240
CZK
APOSOR350014-1G
APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Vzorec:
C₉H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167570 CAS číslo: 5063-03-6 |