Tisk…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 6680 CZK
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001487
CAS číslo: 2756-85-6