Tisk…
2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350002-100G
APOSOR350002-100GEA 5030 CZK
APOSOR350002-100G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005791
CAS číslo: 19952-47-7