Tisk…
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene
OR3493-1G OR3493-5G OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA 622 CZK
APOSOR3493-1G APOSOR3493-5G APOSOR3493-25G
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
3-Bromo-5-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437596
CAS číslo: 329944-72-1