2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3487-10G
OR3487-1G
OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA
5590
CZK
APOSOR3487-10G
APOSOR3487-1G
APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₈BNO₃ Bod tání: 65…70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368877 CAS číslo: 762262-09-9 |