Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3483-1G OR3483-5G OR3483-25G
APOSOR3483-1GEA 5030 CZK
APOSOR3483-1G APOSOR3483-5G APOSOR3483-25G
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BBrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973352
CAS číslo: 850864-59-4