Tisk…

3-Ethynyltoluene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene

OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 622 CZK
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Bod varu: 170…175 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318174
CAS číslo: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR