Tisk…
3-Formyl-6-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 622 CZK
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine
3-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 49…54 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683446
CAS číslo: 65873-72-5