Tisk…
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 10190 CZK
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Bod tání: 163…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007255
CAS číslo: 528-45-0
EINECS: 208-433-9