Tisk…
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346706-1G OR346706-5G
APOSOR346706-1GEA 9060 CZK
APOSOR346706-1G APOSOR346706-5G
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10001572
CAS číslo: 14633-17-1