Tisk…

α,α-Dimethoxytoluene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 622 CZK
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α,α-Dimethoxytoluene
α,α-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 196 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008491
CAS číslo: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR