2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Pyridyl)anisole
OR346608-1G
OR346608-5G
APOSOR346608-1GEA
2400
CZK
APOSOR346608-1G
APOSOR346608-5G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO MW: 185,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092333 CAS číslo: 5957-90-4 |