Tisk…
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346595-1G
APOSOR346595-1GEA 8700 CZK
APOSOR346595-1G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 95+%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06661764
CAS číslo: 5910-12-3