Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346587-1G
OR346587-5G
APOSOR346587-1GEA
0
CZK
APOSOR346587-1G
APOSOR346587-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411007 CAS číslo: 82765-44-4 |