Tisk…
2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromo-pyridin-2-yl)-ethanone, 1-(4-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR346559-1G
APOSOR346559-1GEA 5290 CZK
APOSOR346559-1G
2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
2-Acetyl-4-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
MW: 200.035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189212
CAS číslo: 1060805-69-7