Tisk…
2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-ol
OR346545-5G
APOSOR346545-5GEA 1910 CZK
APOSOR346545-5G
2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine 95+%
2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,8900 g/mol
Bod tání: 166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318479
CAS číslo: 6602-33-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III