Tisk…
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 2400 CZK
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Vzorec: C5H2ClN3
MW: 139,5400 g/mol
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001466
CAS číslo: 38275-56-8