Tisk…
2-Methylisonicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346509-1G OR346509-5G
APOSOR346509-1GEA 5460 CZK
APOSOR346509-1G APOSOR346509-5G
2-Methylisonicotinonitrile 95+%
2-Methylisonicotinonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200207
CAS číslo: 2214-53-1