Tisk…
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346496-1G
APOSOR346496-1GEA 4730 CZK
APOSOR346496-1G
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline 95+%
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160677
CAS číslo: 24649-22-7