Tisk…
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346459-1G OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA 27910 CZK
APOSOR346459-1G APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110311
CAS číslo: 930-42-7