Tisk…
1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346444-1G
APOSOR346444-1GEA 1660 CZK
APOSOR346444-1G
1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
1-Benzofuran-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅NO
MW: 143,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01659779
CAS číslo: 41717-32-2