Tisk…
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346440-1G OR346440-500MG OR346440-5G
APOSOR346440-1GEA 8370 CZK
APOSOR346440-1G APOSOR346440-500MG APOSOR346440-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426978
CAS číslo: 337957-59-2