Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346439-1G OR346439-5G
APOSOR346439-1GEA 1160 CZK
APOSOR346439-1G APOSOR346439-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol
Vzorec: C₅H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129673
CAS číslo: 5203-77-0