Tisk…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 1870 CZK
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275463
CAS číslo: 35852-81-4