Tisk…
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346415-1G OR346415-5G
APOSOR346415-1GEA 6910 CZK
APOSOR346415-1G APOSOR346415-5G
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₇ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841059
CAS číslo: 216575-42-7