Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 827 CZK
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233.0200 g/mol
Bod tání: 240…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659520
CAS číslo: 228410-90-0