Tisk…
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346393-1G
APOSOR346393-1GEA 7080 CZK
APOSOR346393-1G
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole 95+%
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole
Vzorec: C₈H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696614
CAS číslo: 110704-48-8