Tisk…
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346388-1G OR346388-5G
APOSOR346388-1GEA 4370 CZK
APOSOR346388-1G APOSOR346388-5G
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole
Vzorec: C₈H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087232
CAS číslo: 25445-77-6