Tisk…
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346346-1G OR346346-250MG
APOSOR346346-1GEA 13390 CZK
APOSOR346346-1G APOSOR346346-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO₂
Bod varu: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 40053-81-4
UN: 3265
ADR: 8 II