Tisk…
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346332-1G OR346332-5G
APOSOR346332-1GEA 3540 CZK
APOSOR346332-1G APOSOR346332-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod tání: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152348
CAS číslo: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II