Tisk…
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate methyll ester, Methyl 6-(hydroxymethyl)nicotinate, 6-(Hydroxymethyl)nicotinic acid methyll ester, Methyl 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR346326-1G
APOSOR346326-1GEA 3480 CZK
APOSOR346326-1G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Bod tání: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00643821
CAS číslo: 56026-36-9