4-tert-Butylbenzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-tert-Butyl-N'-hydroxy-benzamidine
OR346324-1G
OR346324-5G
APOSOR346324-1GEA
0
CZK
APOSOR346324-1G
APOSOR346324-5G
4-tert-Butylbenzamidoxime
4-tert-Butylbenzamidoxime
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O MW: 192.26 Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
175204-39-4 |