Tisk…
5-Iodo-3-methylisothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 40340 CZK
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Vzorec: C₄H₄INS
MW: 225.05 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17012839
CAS číslo: 20067-15-6
UN: 1993
ADR: 3 III