Tisk…
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 3770 CZK
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099597
CAS číslo: 1011-46-7