Tisk…
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 4570 CZK
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₆N₄
Bod tání: 162…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02020550
CAS číslo: 5453-07-6