Tisk…
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
OR346277-5G
APOSOR346277-5GEA 2480 CZK
APOSOR346277-5G
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Bod tání: 179…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01167722
CAS číslo: 62642-62-0